3-Methyl-6-nitro-1H-indazol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR350252-100G OR350252-25G OR350252-5G
APOSOR350252-100GEA 89.9 EUR
APOSOR350252-100G APOSOR350252-25G APOSOR350252-5G
3-Methyl-6-nitro-1H-indazol 99%
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
Molecular Weight: 177,1600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07082704
CAS-Nummer: 6494-19-5