Methyl-5-oxo-L-prolinat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl (S)-(+)-2-oxopyrrolidine-5-carboxylate, H-Pyr-OMe
OR350259-500G
APOSOR350259-500GEA
104
EUR
APOSOR350259-500G
Methyl-5-oxo-L-prolinat
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Formel:
C₆H₉NO₃ Molecular Weight: 143,14 g/mol Siedepunkt: 90 °C/ 0,1mmHg Dichte: 1,226 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00080931 CAS-Nummer: 4931-66-2 EINECS: 225-567-3 |