3-Nitro-o-xylol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dimethylnitrobenzol
OR350286-500G
OR350286-1KG
OR350286-250G
APOSOR350286-500GEA
132
EUR
APOSOR350286-500G
APOSOR350286-1KG
APOSOR350286-250G
3-Nitro-o-xylol
3-Nitro-o-xylol
Formel:
C₈H₉NO₂ Siedepunkt: 244…246 °C Schmelzpunkt: 13…15 °C Dichte: 1,2129 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007162 CAS-Nummer: 83-41-0 UN: 1665 ADR: 6.1,II |