4-Nitrobenzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (4-Nitrophenyl)phenylmethanon
OR350288-100G OR350288-25G OR350288-500G
APOSOR350288-100GEA 79.9 EUR
APOSOR350288-100G APOSOR350288-25G APOSOR350288-500G
4-Nitrobenzophenon 97%
4-Nitrobenzophenon
Formel: C₁₃H₉NO₃
Molecular Weight: 227,22 g/mol
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007354
CAS-Nummer: 1144-74-7