2-Naphthaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: β-Naphthalincarbaldehyd, 2-Naphthalincarbaldehyd, β-Naphthaldehyd
OR350292-100G
APOSOR350292-100GEA 114 EUR
APOSOR350292-100G
2-Naphthaldehyd
2-Naphthaldehyd
Formel: C₁₁H₈O
Molecular Weight: 156,18 g/mol
Siedepunkt: 160…19mm °C
Schmelzpunkt: 58…61 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00004094
CAS-Nummer: 66-99-9
EINECS: 200-640-2
UN: 3335
ADR: 9,III