(S)-Benzyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: H-Lys(Z)-OBzl.HCl, H-Lys(Z)-OBzl·HCl, Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-L-lysine benzyl ester hydrochloride
OR350309-5G OR350309-1G OR350309-25G
APOSOR350309-5GEA 102 EUR
APOSOR350309-5G APOSOR350309-1G APOSOR350309-25G
(S)-Benzyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
(S)-Benzyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride
Formel: C₂₁H₂₆N₂O₄·HCl
Molecular Weight: 406.9 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038981
CAS-Nummer: 6366-70-7