Pyridinium-p-toluolsulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
OR350313-500G
APOSOR350313-500GEA 79.9 EUR
APOSOR350313-500G
Pyridinium-p-toluolsulfonat 98%
Pyridinium-p-toluolsulfonat
Formel: C₁₂H₁₃NO₃S
Molecular Weight: 251,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013108
CAS-Nummer: 24057-28-1