Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350314-100G OR350314-25G OR350314-5G
APOSOR350314-100GEA 306 EUR
APOSOR350314-100G APOSOR350314-25G APOSOR350314-5G
Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat 98%
Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat
Formel: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00149414
CAS-Nummer: 41468-25-1