2-(Quinolin-6-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR350332-1G OR350332-5G
APOSOR350332-1GEA 0 EUR
APOSOR350332-1G APOSOR350332-5G
2-(Quinolin-6-yl)acetic acid
2-(Quinolin-6-yl)acetic acid
Formel: C₁₁H₉NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07776794
CAS-Nummer: 5622-34-4