(1S)-(+)-Campher-10-sulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
D(+)-Campher-10-sulfonsäurechlorid, (1S)-(+)-2-Oxobornan-10-sulfonylchlorid, (1S)-(+)-2-Oxobornan-10-sulfonsäurechlorid, (1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäurechlorid, D(+)-Campher-10-sulfonylchlorid
OR350351-100G
OR350351-25G
APOSOR350351-100GEA
261
EUR
APOSOR350351-100G
APOSOR350351-25G
(1S)-(+)-Campher-10-sulfonylchlorid 97%
(1S)-(+)-Campher-10-sulfonylchlorid
Formel:
C₁₀H₁₅ClO₃S Molecular Weight: 250,75 g/mol Schmelzpunkt: 65…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064156 CAS-Nummer: 21286-54-4 UN: 3261 ADR: 8,II |