5,6,7,8-Tetrahydrochinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR350369-100G
OR350369-25G
OR350369-500G
APOSOR350369-100GEA
120
EUR
APOSOR350369-100G
APOSOR350369-25G
APOSOR350369-500G
5,6,7,8-Tetrahydrochinolin 97%
5,6,7,8-Tetrahydrochinolin
Formel:
C₉H₁₁N Molecular Weight: 133,19 g/mol Siedepunkt: 222 °C Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006734 CAS-Nummer: 10500-57-9 |