1-Boc-3-indolboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-indol-3-yl)boronic acid
OR350387-5G
APOSOR350387-5GEA
84.1
EUR
APOSOR350387-5G
1-Boc-3-indolboronsäure
1-Boc-3-indolboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₆BNO₄ Molecular Weight: 261,0814 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD06656257 CAS-Nummer: 181365-26-4 |