3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
OR350454-5G OR350454-1G
APOSOR350454-5GEA 24.8 EUR
APOSOR350454-5G APOSOR350454-1G
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride 97%
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
Formel: C7H8ClN3
Molecular Weight: 169,6115 g/mol
Schmelzpunkt: 194…196 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03094642
CAS-Nummer: 2881-99-4