4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR350463-1G OR350463-250MG
APOSOR350463-1GEA 406 EUR
APOSOR350463-1G APOSOR350463-250MG
4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
Formel: C₁₀H₅ClN₂
Molecular Weight: 188.62 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08063204
CAS-Nummer: 219763-83-4