Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR350470-25G OR350470-1G
APOSOR350470-25GEA 201 EUR
APOSOR350470-25G APOSOR350470-1G
Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molecular Weight: 153.1800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01006731
CAS-Nummer: 3284-51-3