N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR350522-1G OR350522-5G
APOSOR350522-1GEA 26.1 EUR
APOSOR350522-1G APOSOR350522-5G
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₄S
Molecular Weight: 265.29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00145013
CAS-Nummer: 106058-86-0