6-Brom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3506-1G OR3506-5G OR3506-25G
APOSOR3506-1GEA 49.3 EUR
APOSOR3506-1G APOSOR3506-5G APOSOR3506-25G
6-Brom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin 98%
6-Brom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₈H₇BrN₂
Molecular Weight: 211.0600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258769
CAS-Nummer: 116355-18-1