2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone 95%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 2,3,4,5-Tetramethylcyclopent-2-enone

OR3509-5G OR3509-25G
APOSOR3509-5GEA 26.1 EUR
APOSOR3509-5G APOSOR3509-25G
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone 95%
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone
Formel: C₉H₁₄O
Molecular Weight: 138,21 g/mol
Siedepunkt: 100 °C/30mmHg
Dichte: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010248
CAS-Nummer: 54458-61-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR