4-Methoxypicolinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methoxypyridine-2-carboxylic acid
OR3515-1G
OR3515-5G
APOSOR3515-1GEA
36.4
EUR
APOSOR3515-1G
APOSOR3515-5G
4-Methoxypicolinsäure 98%
4-Methoxypicolinsäure
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153,14 g/mol Schmelzpunkt: 207…208 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115716 CAS-Nummer: 29082-91-5 |