1-Acetylnaphthalin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1'-Acetonaphthon, Methyl-α-naphthylketon
OR3521-500G OR3521-25G OR3521-100G
APOSOR3521-500GEA 48 EUR
APOSOR3521-500G APOSOR3521-25G APOSOR3521-100G
1-Acetylnaphthalin 95%
1-Acetylnaphthalin
Formel: C₁₂H₁₀O
Molecular Weight: 170,21 g/mol
Siedepunkt: 301…303 °C
Schmelzpunkt: 10,5 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004013
CAS-Nummer: 941-98-0
EINECS: 213-384-1