2-Brom-4'-(dimethylamino)acetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Dimethylamino)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-(dimethylamino)phenyl)ethanone
OR3530-1G
OR3530-250MG
OR3530-5G
APOSOR3530-1GEA
56.7
EUR
APOSOR3530-1G
APOSOR3530-250MG
APOSOR3530-5G
2-Brom-4'-(dimethylamino)acetophenon 95%
2-Brom-4'-(dimethylamino)acetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂BrNO Molecular Weight: 242,1124 g/mol Schmelzpunkt: 89…92 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06409221 CAS-Nummer: 37904-72-6 UN: 3261 ADR: 8,III |