3-Brom-5-chlorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3540-10G
OR3540-25G
OR3540-5G
APOSOR3540-10GEA
24.8
EUR
APOSOR3540-10G
APOSOR3540-25G
APOSOR3540-5G
3-Brom-5-chlorbenzoesäure 98%
3-Brom-5-chlorbenzoesäure
Formel:
C₇H₄BrClO₂ Molecular Weight: 235,46 g/mol Schmelzpunkt: 189…194 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797227 CAS-Nummer: 42860-02-6 |