6-Iodnicotinonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR3547-1G
OR3547-5G
APOSOR3547-1GEA
206
EUR
APOSOR3547-1G
APOSOR3547-5G
6-Iodnicotinonitril 98%
6-Iodnicotinonitril
Formel:
C₆H₃IN₂ Schmelzpunkt: 145…147 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689512 CAS-Nummer: 289470-22-0 |