6-Brom-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
OR3548-250MG OR3548-500MG
APOSOR3548-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR3548-250MG APOSOR3548-500MG
6-Brom-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin 98%
6-Brom-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198.0200 g/mol
Schmelzpunkt: 151…153 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08689506
CAS-Nummer: 108281-79-4