Ethyl-5-oxazolcarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl oxazole-5-carboxylate
OR3553-5G
OR3553-25G
APOSOR3553-5GEA
23.2
EUR
APOSOR3553-5G
APOSOR3553-25G
Ethyl-5-oxazolcarboxylat
Ethyl-5-oxazolcarboxylat
Formel:
C₆H₇NO₃ Molecular Weight: 141.13 g/mol Siedepunkt: 60 °C/2.25mmHg Dichte: 1.163 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD04114930 CAS-Nummer: 118994-89-1 |