2-Acetamidothiazol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3555-25G OR3555-100G
APOSOR3555-25GEA 63.8 EUR
APOSOR3555-25G APOSOR3555-100G
2-Acetamidothiazol 96%
2-Acetamidothiazol
Formel: C₅H₆N₂OS
Molecular Weight: 142,18 g/mol
Schmelzpunkt: 204…206 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00016892
CAS-Nummer: 2719-23-5