2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N,N-Dimethylindoline-5-sulphonamide
OR3558-10G OR3558-1G OR3558-5G
APOSOR3558-10GEA 828 EUR
APOSOR3558-10G APOSOR3558-1G APOSOR3558-5G
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide 95+%
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂S
Schmelzpunkt: 108…111 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00214476
CAS-Nummer: 99169-99-0