1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Nitroresorcindimethylether, 2,4-Dimethoxynitrobenzol
OR3561-100G OR3561-25G OR3561-5G
APOSOR3561-100GEA 174 EUR
APOSOR3561-100G APOSOR3561-25G APOSOR3561-5G
1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzol
1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzol
Formel: C₈H₉NO₄
Schmelzpunkt: 74…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024210
CAS-Nummer: 4920-84-7