Methyl-2-methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate, 2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid Methyl Ester
OR3570-100G OR3570-25G OR3570-5G
APOSOR3570-100GEA 104 EUR
APOSOR3570-100G APOSOR3570-25G APOSOR3570-5G
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoat
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Formel: C₁₀H₁₂O₅S
Molecular Weight: 244,26 g/mol
Schmelzpunkt: 117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01317545
CAS-Nummer: 63484-12-8