Methyl-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(Ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid Methyl Ester
OR3571-100G OR3571-25G OR3571-5G
APOSOR3571-100GEA 343 EUR
APOSOR3571-100G APOSOR3571-25G APOSOR3571-5G
Methyl-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzoat
Methyl-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzoat
Formel: C₁₁H₁₄O₅S
Molecular Weight: 258,29 g/mol
Schmelzpunkt: 126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01317547
CAS-Nummer: 62140-67-4