2,5-Dibrom-3-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3579-100G OR3579-25G
APOSOR3579-100GEA 77 EUR
APOSOR3579-100G APOSOR3579-25G
2,5-Dibrom-3-nitropyridin 98%
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂Br₂N₂O₂
Molecular Weight: 281.89 g/mol
Schmelzpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09266223
CAS-Nummer: 15862-37-0