3-Brom-2,5-dichlorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3581-5G OR3581-1G OR3581-25G
APOSOR3581-5GEA 26.1 EUR
APOSOR3581-5G APOSOR3581-1G APOSOR3581-25G
3-Brom-2,5-dichlorpyridin
3-Bromo-2,5-dichloropyridine
Formel: C₅H₂BrCl₂N
Schmelzpunkt: 38…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659484
CAS-Nummer: 138006-41-4
ADR: 6.1,III