Dibenzothiophen-2-boronsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dibenzo[b,d]thiophen-2-ylboronic acid
OR360153-5G
OR360153-1G
OR360153-25G
APOSOR360153-5GEA
52.2
EUR
APOSOR360153-5G
APOSOR360153-1G
APOSOR360153-25G
Dibenzothiophen-2-boronsäure 99%
Dibenzothiophen-2-boronsäure
Formel:
C₁₂H₉BO₂S Molecular Weight: 228,07 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD01318982 CAS-Nummer: 668983-97-9 |