6-Brom-2-pyridinboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Bromo-2-pyridylboronic acid Pinacol ester, 6-Bromopyridine-2-boronic acid pinacol ester, 2-(6-Bromo-2-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR360154-10G
OR360154-25G
OR360154-5G
APOSOR360154-10GEA
115
EUR
APOSOR360154-10G
APOSOR360154-25G
APOSOR360154-5G
6-Brom-2-pyridinboronsäurepinakolester 98%
6-Brom-2-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₅BBrNO₂ Molecular Weight: 283.96 g/mol Schmelzpunkt: 125…127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06796177 CAS-Nummer: 651358-83-7 |