4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester, N,N-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR360226-25G
OR360226-5G
APOSOR360226-25GEA
79.9
EUR
APOSOR360226-25G
APOSOR360226-5G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäurepinakolester
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₂BNO₂ Molecular Weight: 247,1410 g/mol Schmelzpunkt: 124…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663854 CAS-Nummer: 171364-78-6 |