3,4-Dichlorphenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(3,4-Dichlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,4-Dichlorophenylboronic acid, pinacol ester
OR360249-1G OR360249-5G
APOSOR360249-1GEA 55.1 EUR
APOSOR360249-1G APOSOR360249-5G
3,4-Dichlorphenylboronsäurepinakolester 98%
3,4-Dichlorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₅BCl₂O₂
Molecular Weight: 272,97 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663853
CAS-Nummer: 401797-02-2