2-Morpholino-5-pyridinboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Morpholino)pyridine-5-boronic acid, 6-(Morpholino)pyridine-3-boronic acid, 6-Morpholinopyridine-3-boronic acid, 6-Morpholino-3-pyridineboronic Acid
OR360316-1G OR360316-25G OR360316-5G
APOSOR360316-1GEA 27.7 EUR
APOSOR360316-1G APOSOR360316-25G APOSOR360316-5G
2-Morpholino-5-pyridinboronsäure 98%
2-Morpholino-5-pyridinboronsäure
Formel: C₉H₁₃BN₂O₃
Molecular Weight: 208.0200 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03086116
CAS-Nummer: 904326-93-8