4-Brom-2-methoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Bromo-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR360478-1G OR360478-5G OR360478-10G
APOSOR360478-1GEA 60.9 EUR
APOSOR360478-1G APOSOR360478-5G APOSOR360478-10G
4-Brom-2-methoxyphenylboronsäure 98%
4-Brom-2-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BBrO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11856025
CAS-Nummer: 889849-21-2