Thieno[3,2-b]thiophene-2-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Thieno[3,2-b]thiophen-2-ylboronic acid
OR360558-1G
OR360558-5G
APOSOR360558-1GEA
109
EUR
APOSOR360558-1G
APOSOR360558-5G
Thieno[3,2-b]thiophene-2-boronic acid
Thieno[3,2-b]thiophene-2-boronic acid
Formel:
C₆H₅BO₂S₂ Molecular Weight: 184,03 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08059468 CAS-Nummer: 160032-40-6 |