4-Isoxazolboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Isoxazol-4-ylboronic acid
OR360562-1G OR360562-5G
APOSOR360562-1GEA 62.5 EUR
APOSOR360562-1G APOSOR360562-5G
4-Isoxazolboronsäure 98%
Isoxazole-4-boronic acid
Formel: C₃H₄BNO₃
Molecular Weight: 112.8798 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06657892
CAS-Nummer: 1008139-25-0