2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzo[c][1,2,5]oxadiazole-5-carboxylic acid
OR3607-1G OR3607-250MG OR3607-5G
APOSOR3607-1GEA 26.1 EUR
APOSOR3607-1G APOSOR3607-250MG APOSOR3607-5G
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid 97%
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₄N₂O₃
Molecular Weight: 164.12 g/mol
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00276977
CAS-Nummer: 19155-88-5