2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Aminoindane hydrochloride
OR3610-100G
OR3610-25G
OR3610-5G
APOSOR3610-100GEA
111
EUR
APOSOR3610-100G
APOSOR3610-25G
APOSOR3610-5G
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₂ClN Molecular Weight: 169,6513 g/mol Schmelzpunkt: 206…210 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00054294 CAS-Nummer: 70146-15-5 |