4-Cyan-2-pyridinboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361048-1G OR361048-250MG
APOSOR361048-1GEA 944 EUR
APOSOR361048-1G APOSOR361048-250MG
4-Cyan-2-pyridinboronsäure 98%
4-Cyano-2-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₅BN₂O₂
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD08703250
CAS-Nummer: 1072946-01-0