2,4-Dichlor-5-methoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)boronic acid
OR361110-1G
APOSOR361110-1GEA 180 EUR
APOSOR361110-1G
2,4-Dichlor-5-methoxyphenylboronsäure 98%
2,4-Dichlor-5-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BCl₂O₃
Molecular Weight: 220.85 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12546454
CAS-Nummer: 431942-67-5