2,6-Dimethyl-3-pyridinboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR361168-250MG OR361168-1G OR361168-5G
APOSOR361168-250MGEA 92.8 EUR
APOSOR361168-250MG APOSOR361168-1G APOSOR361168-5G
2,6-Dimethyl-3-pyridinboronsäure 96%
2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid
Formel: C₇H₁₀BNO₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07437925
CAS-Nummer: 693774-55-9