6-Indolboronsäurepinakolester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR361278-5G
APOSOR361278-5GEA
207
EUR
APOSOR361278-5G
6-Indolboronsäurepinakolester 95+%
6-Indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₈BNO₂ Molecular Weight: 243,1092 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368852 CAS-Nummer: 642494-36-8 |