1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4,5,5-tetramethyl-2-[1-(methylethyl)pyrazol-4-yl]-1,3,2-dioxaborolane, 1-(1-Methylethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-boronic acid, pinacol ester, 1-Isopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR361314-5G
APOSOR361314-5GEA
63.8
EUR
APOSOR361314-5G
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₂H₂₁BN₂O₂ Molecular Weight: 236.12 g/mol Schmelzpunkt: 36…44 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11867881 CAS-Nummer: 879487-10-2 |