2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridinboronsäurepinakolester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinate, 2-Methoxy-3-(carbomethoxy)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
OR361326-100MG OR361326-250MG OR361326-1G
APOSOR361326-100MGEA 88.6 EUR
APOSOR361326-100MG APOSOR361326-250MG APOSOR361326-1G
2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridinboronsäurepinakolester 95+%
2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₂₀BNO₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11855973
CAS-Nummer: 1083168-93-7