3-Methoxy-2-naphthalinboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methoxynaphthalen-2-boronic acid, (3-Methoxynaphthalen-2-yl)boronic acid
OR361380-1G OR361380-5G
APOSOR361380-1GEA 21.9 EUR
APOSOR361380-1G APOSOR361380-5G
3-Methoxy-2-naphthalinboronsäure 98%
3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formel: C₁₁H₁₁BO₃
Molecular Weight: 202,0100 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12025968
CAS-Nummer: 104115-76-6