3-Methyl-4-pyridinboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Picoline-4-boronic acid, (3-Methylpyridin-4-yl)boronic acid
OR361538-1G OR361538-5G
APOSOR361538-1GEA 151 EUR
APOSOR361538-1G APOSOR361538-5G
3-Methyl-4-pyridinboronsäure 98%
3-Methyl-4-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₂
Molecular Weight: 136,9400 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03095365
CAS-Nummer: 894808-72-1